Przejdź do
AG313
Peptyd kontrolny receptora glutaminianu δ 1/2 dla AB1514
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160702
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell based assay: suitable
Quality Segment
UniProt accession no.
Gene Information
rat ... GRID1(79219)
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q9ULK0 # Receptor dla glutaminianu. L-glutaminian działa jako pobudzający neuroprzekaźnik w wielu synapsach w ośrodkowym układzie nerwowym. W postsynaptycznym działaniu Glu pośredniczą różne receptory, których nazwy zależą od ich selektywnych agonistów.
ROZMIAR: 1009 aminokwasów; 112131 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Wieloprzepustowe białko błonowe (przez podobieństwo).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q9ULK0 ## Należy do rodziny kanałów jonowych bramkowanych glutaminianem (TC 1.A.10).
Application
Blokowanie przeciwciał (AB1514)
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501297
description
-
description
affinity isolated antibody
Quality Level
300
Quality Level
100
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, ELISA: 1:40000
UniProt accession no.
Q9ULK0
UniProt accession no.
Q9ULK0
Gene Information
rat ... GRID1(79219)
Gene Information
human ... GRID1(2894)
Glutamate Receptor δ 1/2 Control Peptide AB1514
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)