Przejdź do
AG378
P2Y2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
cell based assay: suitable
Application:
cell based assay
Citations:
-
1130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P41231 # Receptor dla ATP i UTP sprzężony z białkami G, które aktywują system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia. Zakres powinowactwa to UTP = ATP > ATP-gamma-S > 2-metylotio-ATP = ADP.
ROZMIAR: 377 aminokwasów; 42290 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: śledziona, jądra, nerki, wątroba, płuca, serce i mózg.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P41231 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB5931)
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS210RTAEHU156731AB9263
P2Y2
Sigma-Aldrich
AG378
P2Y2
description
-
description
-
description
targeting human P2RY2
description
Chemicon®, from rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P41231
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P47900
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
Gene Information
-
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
Gene Information
human ... P2RY1(5028)
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)