Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
864 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
3.28 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ACPP(55)
General description
UWAGA:
Ten produkt wykazuje aktywność fosfatazy w warunkach kwaśnych w obecności chromogennych substratów fosforanowych.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| Gene Information human ... ACPP(55) | Gene Information human ... ACPP(55) | Gene Information human ... ACPP(55) | Gene Information human ... PTGFR(5737) |
| biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity 864 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form lyophilized | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution | form - |
| concentration 3.28 mg/mL | concentration 0.35 mg/mL | concentration - | concentration - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?