Przejdź do
AG657
DARPP-32, rekombinowany, znakowany His
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
biological source
human
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PPP1R1B(84152)
General description
Źródło produktu: Rekombinowany ludzki DARPP-32, wyrażany w bakteriach z łącznikiem His-Tag.
Application
Testy fosfatazy
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Physical form
0,5 mg/ml w buforowanym roztworze soli fizjologicznej zawierającym 40% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 1 roku.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)