Przejdź do
AG910
β-Amyloid Peptide
98%, powder, 1-40, human recombinant
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
2080,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β Amyloid 1-40, aβ, ultra pure, TFA, recombinant human,
biological source
human
Quality Segment
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Beta Amyloid (1-40), ultra pure, TFA
MOL. WT.: 4329.6 Da by Mass Spec Analysis (theoretical 4329.86)
SEQUENCE: Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
PEPTIDE CONTENT: 1 mg per vial; salt content is <10%
COUNTER ION: TFA
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AG918AG972AG974
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
98%
assay
>97%
assay
>97.0%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)