Przejdź do
AM03
Mysz anty-Bak (Ab-1) mAb (TC-100)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
2 mg
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
85 700,00 zł
7 mg
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
85 700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
(human, not mouse, not rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
2200,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, not mouse, not rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2.5 µg/mL, chemiluminescence)
Immunocytochemistry )
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Sp2/0 mouse myeloma cells. Recognizes the ~30 (apparent MW) kDa Bak protein.
Immunogen
Human
Application
Immunoblotting (2.5 µg/mL, chemiluminescence)Immunocytochemistry
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5897ZRB1453SAB4502532
description
-
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
affinity isolated antibody
species reactivity
(human, not mouse, not rat)
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
isotype
IgG2a
isotype
-
isotype
IgG
isotype
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)