Przejdź do
AP1135
Mysz anty-CTNNBL1 mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko podobne do beta-kateniny 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
5F1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5F1, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (40 µg/mL)
Paraffin Sections (3 µg/mL))
isotype
IgG3
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko CTNNBL1 o masie ~65-70 kDa.
Rozpoznaje białko CTNNBL1 o masie 65-70 kDa w komórkach HeLa i tkance ludzkich jąder.
To mysie mAb anty-CTNNBL1 (5F1) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu, immunocytochemii i skrawkach parafinowych do wykrywania CTNNBL1.
Immunogen
NA
Syntetyczny polipeptyd odpowiadający aminokwasom 210-311 ludzkiego rCTNNBL1
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (40 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2
Preparation Note
Po wstępnym, rozmrozić podwielokrotność i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, tkanka jąder
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA027907HPA027906WH0001499M2
description
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
5F1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1C9, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)