Przejdź do
AP114
Przeciwciało kozie przeciw ludzkiej IgM, Fc5µ
2 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
-
874,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Wysoce oczyszczona ludzka IgM wyizolowana z połączonej normalnej ludzkiej surowicy.
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To kozie przeciwciało anty-ludzkie IgM, Fc5μ jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP, WB do wykrywania ludzkich IgM.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Na podstawie immunoelektroforezy przeciwciało reaguje z częścią Fc5μ ludzkiego łańcucha ciężkiego IgM. Nie wykryto przeciwciała przeciwko normalnej ludzkiej IgG lub IgA, ani przeciwko nieimmunoglobulinowym białkom surowicy, ale przeciwciało może reagować krzyżowo z immunoglobulinami innych gatunków. Oczyszczone przeciwciało wykazuje pojedyncze pasmo na IEP w stężeniu 10 mg/ml, gdy jest stosowane przeciwko całej surowicy koziej.
Physical form
Przeciwciało oczyszczone metodą powinowactwa w postaci płynu w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl zawierającym 0,1% azydku sodu. Przefiltrowane przez filtr membranowy 0,45 mikrona.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 6 miesięcy; nie zamrażać, nie rozmrażać; stosować sterylną technikę w celu zachowania jakości.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP114FAP114PSAB3701400
description
2 mg/mL, Chemicon®
description
2.0 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)