Przejdź do
AP187F
Kozie przeciwciało IgG przeciw królikowi, koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
988,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
13
988,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu.
Application
Kozie przeciwciało IgG przeciw królikowi, koniugat FITC, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom króliczych IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z całymi cząsteczkami króliczych IgG. Reaguje również z lekkimi łańcuchami innych króliczych immunoglobulin. Przeciwciało zostało przetestowane metodą ELISA i adsorbowane w celu zapewnienia minimalnej reakcji krzyżowej z ludzkimi, mysimi i szczurzymi immunoglobulinami.
Physical form
Oczyszczony z chromatografii immunopowinowactwa. Liofilizowany z 0,01 M fosforanu sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6, 15 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej (wolnej od proteaz, wolnej od IgG) i 0,05 azydku sodu.
Immunoaffinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2°-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez sześć tygodni w temperaturze 2°-8°C w ciemności jako nierozcieńczony płyn. Rekonstytuować fiolkę wodą destylowaną (dodanie 1 ml wody zapewni końcowe stężenie 1,5 mg/ml). W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji, dodać równą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania. Przechowywać z dala od światła.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP136FAP189FAQ201H
description
Chemicon®, from goat
description
26 mg/mL, Chemicon®
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
goat
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)