Przejdź do
AP189F
Osioł Przeciwciało IgG przeciw szczurom, koniugat FITC, gatunek adsorbowany
1.5 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
838,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
6
838,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.5 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Wysoce oczyszczone szczurze IgG wyizolowane z połączonej normalnej surowicy szczura.
Application
1:50 - 1:200 dla większości zastosowań.
To przeciwciało anty-szczurze IgG osła, koniugat FITC, adsorbowane gatunkowo jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania IgG szczura osła.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało wyizolowano z całej surowicy koziej metodą chromatografii powinowactwa antygenowego. Monospecyficzne przez IEP wobec całej surowicy szczura. Reaguje z łańcuchami ciężkimi szczurzych IgG, a także z łańcuchami lekkimi większości klas immunoglobulin szczurzych.
Aby zapewnić minimalną reaktywność krzyżową z immunoglobulinami innymi niż docelowe, przeciwciało zostało zaadsorbowane w fazie stałej przeciwko białkom surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika (syryjskiego), konia, człowieka, królika i owcy.
F/P RATIO:
8,9 μg/mg; 3,3 mola FITC na mol IgG
Physical form
Liofilizowany proszek.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze +2-8°C. Nie zamrażać. Po otwarciu uzupełnić do 0,4 ml wodą destylowaną. Jako nierozcieńczony płyn produkt jest stabilny w temperaturze 2-8°C przez kilka tygodni. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji sugerujemy dodanie równej objętości glicerolu, aby końcowe stężenie glicerolu wynosiło 50%, a następnie przechowywanie w temperaturze -20°C. Podwielokrotności robocze należy wyrzucić po użyciu. Data ważności: 1 rok od rekonstytucji.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP192FAP182BAP189P
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)