Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, Chemicon® | description 0.5 mg/mL, Chemicon® | description Chemicon®, from goat | description Chemicon®, from goat |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate PE |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
1303-96-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?