Przejdź do
APT131
Zestaw do kolorymetrycznego testu aktywności kaspazy 3, DEVD
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Synonim(y):
CPP32
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32161000
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Aktywacja proteaz/kazpaz z rodziny ICE inicjuje apoptozę w komórkach ssaków. Zestawy Chemicon's Caspase-3 Colorimetric Activity Assay zapewniają prosty i wygodny sposób oznaczania aktywności kaspaz rozpoznających sekwencję DEVD. Test opiera się na spektofotometrycznym wykrywaniu chromoforu p-nitroaniliny (pNA) po odcięciu od znakowanego substratu DEVD-pNA. Wolny pNA można oznaczyć ilościowo za pomocą spektrofotometru lub czytnika płytek mikrotitracyjnych przy długości fali 405 nm. Porównanie absorbancji pNA z próbki apoptotycznej z nieindukowaną próbką kontrolną pozwala określić krotny wzrost aktywności kaspazy-3.
Application
Zestawy do kolorymetrycznego oznaczania aktywności kaspazy-3 zapewniają prosty i wygodny sposób oznaczania aktywności kaspaz rozpoznających sekwencję DEVD.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Preparation Note
Materiały zestawu należy przechowywać w temperaturze -20°C do daty ich ważności.
Specjalne środki ostrożności:
- Po rozmrożeniu odczynników należy użyć ich natychmiast lub podzielić na porcje i zamrozić w temperaturze -20°C w celu dłuższego przechowywania. Unikać powtarzania cykli zamrażania/rozmrażania.
- Substrat kaspazy-3 i standard pNA są szczególnie wrażliwe na światło. Odczynniki te należy przechowywać w bursztynowych lub zakrytych pojemnikach.
Other Notes
5X Cell Lysis Buffer (Part No. 90065): 5 mL
5X Assay Buffer (Part No. 90066): 10 mL
Caspase-3 Substrate (Ac-DEVD-pNA) (Part No. 90079): 250 μL of 3 mg/mL solution
Caspase-3 Inhibitor (Ac-DEVD-CHO) (Part No. 90067): 50 μL of 100 μM (0.05 mg/mL) in DMSO
pNA Standard (Part No. 90085): 250 μL of 10 mM in DMSO
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
APT165MAB4703CASP3C
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
description
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
description
-
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)