Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
To learn more on our control software, ask an expert.
General description
Oprogramowanie Bio4C ACE™ zapewnia solidną kontrolę i monitorowanie operacji jednostek bioprocesowych. Automatyzuje ręczne zadania, umożliwia zdalne monitorowanie krytycznych parametrów procesu, zapewnia zaawansowaną kontrolę procesu i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami. Zaprojektowane z myślą o intuicyjności i bezpieczeństwie, pozwala użytkownikom na uruchamianie procesów w trybie ręcznym lub automatycznym.
Automatyzacja oparta na recepturach eliminuje ręczne operacje, zwiększa powtarzalność i minimalizuje ryzyko błędów. Interaktywny schemat orurowania i oprzyrządowania (P&ID) pozwala użytkownikom wizualnie monitorować proces i kontrolować każdy komponent (np, Pompy, czujniki) w interfejsie człowiek-maszyna (HMI) lub z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji opartej na przeglądarce.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu Bio4C ACE™, skontaktuj się z nami już dziś.
Usługi:
Automatyzacja oparta na recepturach eliminuje ręczne operacje, zwiększa powtarzalność i minimalizuje ryzyko błędów. Interaktywny schemat orurowania i oprzyrządowania (P&ID) pozwala użytkownikom wizualnie monitorować proces i kontrolować każdy komponent (np, Pompy, czujniki) w interfejsie człowiek-maszyna (HMI) lub z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji opartej na przeglądarce.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu Bio4C ACE™, skontaktuj się z nami już dziś.
Usługi:
- Bio4C ACE ™ Oprogramowanie Usługi integracji danych i integracji domen.
- Bio4C ACE™ Oprogramowanie Walidacja systemów komputerowych (CSV)
- Bio4C ACE™ Szkolenia w zakresie oprogramowania
- Projektowanie receptur oprogramowaniaBio4C ACE™
- Plany wsparcia serwisowego
Features and Benefits
- Pełna kontrola: interaktywny P&ID umożliwia przełączanie trybów, zmianę wartości zadanych i sterowanie siłownikami, umożliwiając proaktywną identyfikację potencjalnych problemów i automatyczne podejmowanie działań naprawczych.
- Zdalne sterowanie: oprócz interfejsu HMI systemu, oprogramowanie posiada interfejs oparty na przeglądarce, umożliwiający sterowanie pracą jednostki z dowolnego miejsca.
- Wgląd wizualny: zrozumienie stanu procesu na pierwszy rzut oka dzięki trendom krytycznych parametrów procesu w czasie rzeczywistym.
- Monitorowanie: alarmy i status przyrządów są łatwo dostępne
- Integralność danych: proste tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych oraz ścieżki audytu zapewniają integralność danych
- Automatyzacja procesów: receptury automatyzują wykonywanie instrukcji w systemie, a tym samym zmniejszają liczbę zadań wykonywanych ręcznie i błędów ludzkich.
- Zmiana konfiguracji: w przypadku niektórych systemów oprogramowanie Bio4C ACE™ oferuje przełączalną konfigurację, która umożliwia modyfikację ustawień systemu w celu dostosowania go do różnych wymagań produkcyjnych.
Legal Information
Bio4C ACE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?