Przejdź do
BM-PACK
Odczynnik do serologii grup krwi anty-D (klony TH-28/MS-26) plus rozcieńczalnik
CORE Anti-D Blend (clones TH-28/MS-26) Bulk Reagent plus Diluent Kit
Synonim(y):
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent plus Diluent
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
TH-28/MS-26, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
antibody form
unpurified
clone
TH-28/MS-26, monoclonal
form
liquid
packaging
kit of
concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgG, IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Odpowiedni do testowania dawców - reaguje ze wszystkimi słabymi i częściowymi krwinkami czerwonymi D, w tym DVI Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Application
Do stosowania w probówkach, szkiełkach, mikropłytkach, żelach i technikach kolumnowych
Zestaw odczynnik + rozcieńczalnik
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)