Przejdź do
CA1026
Anty-Wilm′s Tumor Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-WT-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
—
Citations:
14
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WT1(7490)
General description
Rozpoznaje białko guza Wilm′sa o masie ~47-55 kDa w tkance guza Wilm′sa.
Anty-Wilm′s Tumor Protein Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, skrawkach parafinowych, immunoprecypitacji w celu wykrycia białka guza Wilm′s.
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko guza Wilm'a o masie ~47-55 kDa.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom z C-końca ludzkiego białka guza Wilma
Application
Immunoblotting (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (1:100, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM PBS, 0,2% BSA, pH 7,6.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu, podzielić i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Tkanka guza Wilma
Other Notes
Barwienie utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie wymaga odzyskania antygenu przez gotowanie skrawków tkanek w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0 przez 10-20 minut, a następnie chłodzenie w temperaturze pokojowej przez 20 minut. To przeciwciało działa również w immunoblottingu i immunoprecypitacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Huff, V. 1998. Am. J. Med. Genet.79, 260.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)