Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4D10, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4D10, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (20 µg/mL)
Paraffin Sections (3 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN4(81)
General description
Anty-ACTN4, mysi monoklonalny, klon 4D10, rozpoznaje ~90-100 kDa ACTN4 w komórkach PC-12, HeLa, Raw 264.7, MCF-7, NIH3T3 i ludzkich jądrach. Jest zatwierdzony do testów ELISA, WB, ICC i skrawków parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko ACTN4 o masie ~90-100 kDa.
Rozpoznaje białko ACTN4 o masie ~90-100 kDa w komórkach PC-12, HeLa, Raw 264.7, MCF-7 i NIH3T3 oraz w tkance ludzkich jąder.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 592-702 ludzkiego ACTN4, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (20 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki PC-12, komórki HeLa, komórki Raw 264.7, komórki MCF-7, komórki NIH3T3, tkanka ludzkich jąder
Komórki PC-12, komórki HeLa, komórki Raw 264.7, komórki MCF-7, komórki NIH3T3, tkanka ludzkich jąder
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Yamada, S., et al. 2010. Int. J. Oral Maxillofac. Surg.39, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?