Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
usage
sufficient for 20 tests
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Calbiochem®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wygodny zestaw do identyfikacji zmian w błonie plazmatycznej zachodzących podczas apoptozy. W komórkach apoptotycznych fosfoatydyloseryna (PS) jest przenoszona z wewnętrznej do zewnętrznej ulotki błony plazmatycznej, co pozwala na wykrycie PS na powierzchni komórki. W obecności Ca 2+, aneksyna V wykazuje wysokie powinowactwo do PS i wiąże komórki z odsłoniętym PS. Aneksyna V, po sprzężeniu z fluoroforem, może być stosowana do monitorowania komórek apoptycznych przy użyciu cytometrii przepływowej lub mikroskopii immunofluorescencyjnej.
Other Notes
Kit contains:
- Annexin V-FITC
- Binding Buffer
- Propidium Iodide
- user protocol.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fluorometric assay kit for measuring Annexin V in apoptotic cells. | description - | description - | description - |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?