Przejdź do
CBL168F
Przeciwciało anty-CD36, klon SM-phi, sprzężone z FITC
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Platelet Glycoprotein IV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 assays
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
SM-phi, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
1
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SM-phi, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD36(948)
Immunogen
Ludzkie komórki migdałków i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej
Application
Badania receptora płytek krwi i monocytów dla trombospondyny
Badania receptora adhezji kolagenu płytek krwi
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-CD36, klon SM-phi, sprzężone z FITC jest zatwierdzone do stosowania w FC, IH do wykrywania CD36d. To przeciwciało zostało przetestowane na ludziach.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje jednołańcuchową glikoproteinę błonową 90 kDa (GPIIIb), która znajduje się na monocytach/makrofagach i płytkach krwi. PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka NS1
Physical form
Przeciwciało monoklonalne oczyszczono za pomocą chromatografii powinowactwa i filtracji żelowej przed koniugacją. Koniugat jest dostarczany w 1,0 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 10 mM azydek sodu i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej. W przypadku cytometrii przepływowej zalecamy użycie 10 μl koniugatu na test.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze +4°C, chronić przed światłem. NIE ZAMRAŻAĆ. W przypadku długotrwałego stosowania i przechowywania należy podzielić koniugat na małe objętości i przechowywać w temperaturze +4°C przez okres do jednego roku.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBL168SAB4700168SAB4700165
description
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
description
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
description
clone CB38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone TR9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
clone
SM-phi, monoclonal
clone
SM-phi, monoclonal
clone
CB38, monoclonal
clone
TR9, monoclonal
Gene Information
human ... CD36(948)
Gene Information
human ... CD36(948)
Gene Information
human ... CD36(948)
Gene Information
human ... CD36(948)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)