Przejdź do
CBL188
Przeciwciało antyklatrynowe, klon CHC5.9
clone CHC5.9, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CHC5.9, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CHC5.9, monoclonal
species reactivity
bovine, amphibian, rat, pig, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLTC(1213)
Immunogen
Pęcherzyki powlekane (klatryna) w mózgu bydła.
Application
Anti-Clathrin Antibody, clone CHC5.9 to przeciwciało przeciwko klatrynie do stosowania w WB, IH.
Marker do wykrywania endocytozy zależnej od receptora
Nadaje się do zamrożonych skrawków
Western blotting KNOW SPECIES
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Organelle & Cell Markers
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z łańcuchem ciężkim klatryny pochodzącym od różnych gatunków. W tkance nerwowej reaguje krzyżowo z innym polipeptydem powlekanych pęcherzyków o masie 190 kDa, który nie jest obecny w izolowanych triskelionach klatryny. W komórkach nabłonkowych niektórych gatunków przeciwciało może reagować krzyżowo ze składnikiem cytokeratyny. Wykrywa powlekane pęcherzyki z różnych narządów i tkanek (np. mózgu, jajnika, gruczołu sutkowego) : Rozpoznaje bydło, szczury i płazy
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało zostało oczyszczone przez filtrację żelową i jest prezentowane jako 100 μg liofilizowanego materiału. Rozpuścić w 1 ml wody destylowanej. Końcowy skład buforu to PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywne reakcje z użyciem linii komórkowych HeLa, SV-40 i RVF-SMC.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC580WH0001213M5SAB5702491
description
clone CHC5.9, Chemicon®, from mouse
description
clone 6F10.1, from mouse
description
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
species reactivity
bovine, amphibian, rat, pig, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CHC5.9, monoclonal
clone
6F10.1, monoclonal
clone
2E5, monoclonal
clone
9M2G2, monoclonal
Gene Information
human ... CLTC(1213)
Gene Information
human ... CLTC(1213)
Gene Information
human ... CLTC(1213)
Gene Information
human ... CLTC(1213)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)