Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5.4D.3B, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5.4D.3B, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APCS(325)
General description
Amyloid składa się głównie ze sztywnych, nierozgałęziających się włókienek białkowych, wraz z pręcikowatymi agregatami glikoproteiny w kształcie pięciokąta zwanej białkiem amyloidu P. Białko amyloidu P, znane również jako składnik P, zawiera 10 procent tkanki amyloidowej i jest obecne we wszystkich formach amyloidu z wyjątkiem centralnego układu nerwowego. Amyloidowe białko P jest składnikiem normalnych błon podstawnych i mikrofibrylarnej sieci włókien elastycznych.
Application
Opracowanie testu ELISA do oceny stężenia amyloidu P w surowicy ludzkiej przy użyciu sprzężonego CBL304.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko amyloidowi P w surowicy, klon 5.4D.3B jest przeciwciałem przeciwko amyloidowi P w surowicy do stosowania w testach ELISA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description clone 5.4D.3B, Chemicon®, from mouse | description clone 5.4A, Chemicon®, from mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 5.4D.3B, monoclonal | clone 5.4A, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?