Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Testy ELISA
Testy Mancini
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 8c/6-39, Chemicon®, from mouse | description clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture | description whole antiserum | description clone 8C/6-39, purified from hybridoma cell culture |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml human IgG1 for coating | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: 3-6 μg/mL using Human IgG1 myeloma protein for coating. |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form whole antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity horse | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| isotype IgG2a | isotype IgG2a | isotype - | isotype IgG2a |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?