Przejdź do
CBL415P
Przeciwciało anty-Thy-1, klon F15-42-1, sprzężone z fikoerytryną
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD90
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
F15-42-1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F15-42-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THY1(7070)
Application
Badania zamrożonych, nieutrwalonych skrawków tkankowych antygenu Thy.1, zwłaszcza w badaniach neuroblastomy, fenotypowania białaczek i raka piersi.
Badania fibroblastów kory nerkowej w postępującej chorobie nerek.
Epitop jest odporny na działanie trypsyny stosowanej do uwalniania przylegających komórek z powierzchni. Przeciwciało nie testowane w utrwalonej tkance.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj Thy-1 przy użyciu tego przeciwciała anty-Thy-1, klon F15-42-1, sprzężonego z fikoerytryną, zatwierdzonego do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Cząsteczka Thy-1 jest silnie glikozylowanym białkiem związanym z błoną o masie 18 kDa.
Physical form
Koniugat jest dostarczany w fiolce zawierającej 100 testów w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 10 mM azydek sodu i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej. Do cytometrii przepływowej zalecamy użycie 10 μl koniugatu na test.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze +4°C, chronić przed światłem. NIE ZAMRAŻAĆ. W przypadku długotrwałego stosowania i przechowywania należy podzielić koniugat na małe objętości i przechowywać w temperaturze +4°C.
Other Notes
Zastępuje: CBL1323P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1406SAB4700719WH0007070M1
description
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
description
clone OX-7, Chemicon®, from mouse
description
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... THY1(7070)
Gene Information
human ... THY1(7070)
Gene Information
human ... THY1(7070)
Gene Information
human ... THY1(7070)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
F15-42-1, monoclonal
clone
OX-7, monoclonal
clone
5E10, monoclonal
clone
3F9, monoclonal
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
nonhuman primates, dog, human, pig
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)