Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna β1, klon TDM29, clone TDM29, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TDM29, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Immunogen
Application
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
Dystrybucja antygenu:
Komórki T: 40 ± 10%
Komórki CD4+: 40 ± 20%
Komórki CD8+: 40 ± 15%
Komórki B: 20 ± 5%
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone TDM29, Chemicon®, from mouse | description Chemicon®, from rabbit | description clone HB1.1, Chemicon®, from mouse | description clone P5D2, Chemicon®, from mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human, rat, pig, mouse | species reactivity human, pig | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| clone TDM29, monoclonal | clone polyclonal | clone HB1.1, monoclonal | clone P5D2, monoclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna β1, klon TDM29
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?