Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Human Collagen Type II, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
90% (Human collagen type II)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% Non-collagen proteins, <1% Human collagen type IV, <1% Human collagen type V, <10% Human collagen type I, <10% Human collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
General description
Application
- as an extracellular matrix (ECM) protein in microarray analysis, to coat on nitrocellulose film slides for probing and detection experiments
- to study the role of Col2a1a in the neural crest during early eye development in zebrafish model of Stickler syndrome
- as a calibration standard in the quantification of collagen II levels in scaffolds using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)-based assay
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description Chemicon®, from rabbit |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| assay 90% (Human collagen type II) | assay 90% (Human collagen type III, SDS-PAGE) | assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solution, liquid | form solution | form solution, liquid | form - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?