Przejdź do
CC085
Ludzka merozyna
Synonim(y):
Laminin-2, Laminin M Chain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
249 μg/mL
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
249 μg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lamininy to rodzina dużych trimerycznych glikoprotein błony podstawnej składających się z 3 nieidentycznych łańcuchów, łańcuchów alfa, beta i gamma. Trzy łańcuchy łączą się na ich C-końcowym końcu w zwiniętą cewkę. Tworzą one strukturę krzyżową składającą się z 3 krótkich ramion, z których każde utworzone jest przez inny łańcuch, oraz długiego ramienia złożonego ze wszystkich 3 łańcuchów. Długie ramię jest utworzone przez zwiniętą cewkę, a krótkie ramiona przez N-końcowe końce. Każdy łańcuch lamininy jest białkiem wielodomenowym kodowanym przez odrębny gen. Opisano kilka izoform każdego łańcucha. U człowieka zidentyfikowano pięć różnych łańcuchów alfa, trzy beta i dwa gamma, a ich geny są rozproszone w całym genomie. Funkcje biologiczne różnych łańcuchów i cząsteczek trimerów są w dużej mierze nieznane. Wykazano, że niektóre z łańcuchów różnią się znacznie pod względem rozmieszczenia w tkankach, co prawdopodobnie odzwierciedla różne funkcje in vivo. Różne izoformy lamininy składają się z różnych kombinacji łańcuchów alfa-, beta- i gamma, które są oznaczone cyframi arabskimi w kolejności ich odkrycia. Laminina-1 (alfa-1 + beta-1 + gamma-1), laminina-2 (merozyna, alfa-2 + beta-1 + gamma-1), laminina-3 (alfa-1 + beta-2 + gamma-1), laminina-4 (alfa-2 + beta-2 + gamma-1), laminina-5 (alfa-3 + beta-3 + gamma-2), laminina-6 (alfa-3 + beta-1 + gamma-1), laminina-7 (alfa-3 + beta-2 + gamma-1), laminina-8 (alfa-4 + beta-1 + gamma-1), laminina-9 (alfa-4 + beta-2 + gamma-1) i laminina-10 (alfa-5 + beta-1 + gamma-1) (Miner i in., J Biol Chem 270(48):28523-28528, 1995). Laminina-2 i -4 są szczególnie wzbogacone w błony podstawne otaczające włókna mięśni szkieletowych i nerwy obwodowe. Podczas gdy łańcuchy beta-1, beta-2 i gamma-1 ulegają wszechobecnej ekspresji, specyficzność tkankową zapewnia jedynie łańcuch alfa-2, wcześniej opisany jako merozyna.
Laminina alfa 2 ulega szerokiej ekspresji w błonie podstawnej mięśni szkieletowych, w synapsach nerwowo-mięśniowych, pozasynaptycznie i w połączeniach mięśniowo-ścięgnistych. Wykazano, że LAMA2 wiąże się z dystroglikanem, który oddziałuje z dystrofiną i zewnątrzkomórkową lamininą. Niedawno zmapowano mutacje w genie LAMA2, które wydają się sugerować rolę we wrodzonej dystrofii mięśniowej (CMD). {http://jmg.bmjjournals.com/cgi/content/full/38/10/649}
Ludzkie białko merozyny oczyszczone metodą powinowactwa z klonem monoklonalnym 5H2 (MAB1922). Klon 5H2 wiąże łańcuch alfa2 lamininy. W natywnych oczyszczaniach izoformy lamininy 2 (alfa2beta1gamma1) i lamininy 4 (alfa2beta2gamma1) są izolowane poprzez oczyszczanie powinowactwa przez 5H2.
CC085 jest immunologicznie i biologicznie podobna do ludzkiej lamininy (merozyna jest starszą nazwą). Ten preparat zawiera kilka pasm przez SDS-PAGE, z pierwotnymi pasmami przy ~ 300-250 kDa, 200 i 80 kDa w 6% żelach redukujących.
Źródło produktu: Ludzkie łożysko, ujemny wynik testu na obecność przeciwciał przeciwko HBsAg, HIV-1, HIV-2.
Application
Nadaje się do stosowania w testach ELISA, produkcji antysurowicy i testach stymulacji neurytów oraz testach przyłączania komórek. Aktywny w testach przyłączania komórek w stężeniu 10 μg/ml.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Oczyszczone białko merozyny w PBS zawierającym 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać krótkoterminowo w temperaturze -20ºC w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do trzech miesięcy od daty otrzymania. W przypadku przechowywania długoterminowego, przechowywać w temperaturze -70ºC w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do jednego roku od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)