Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
Nazwa produktu
Bovine Collagen Type VI, 0.5 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Formation of collagen gels
Type VI collagen standard
Antigen for antibody production
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source bovine | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay 95% (SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type III, SDS-PAGE) | assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) |
| concentration 0.5 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution, liquid |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?