Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Przewidywany termin wysyłki29 października 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Concentration:
0.2 μg/μL
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 października 2027Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.2 μg/μL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... MMP14(4323)
General description
CC1043 jest rekombinowaną sekwencją polipeptydową wytwarzaną jako białko peryplazmatyczne w E. coli. Proenzym składa się z reszt MT1-MMP odpowiadających Ser1-Val501, po których następuje jedna reszta Thr i sześć reszt His. Obliczony Mr rekombinowanego rozpuszczalnego proenzymu wynosi 58200 Da.
TŁO: Metaloproteinazy macierzy (MMP) są endopeptydazami zależnymi od Zn2+ i Ca2+, które funkcjonują w obrocie składników macierzy zewnątrzkomórkowej [Matrisian, 1992]. Obecnie wiadomo, że u kręgowców ekspresji ulega osiemnaście wydzielanych MMP i pięć MMP typu błonowego [Sato i in., 1994; Will i Hinzmann, 1995; Takino i in., 1995; Puente i in., 1996]. Ludzka MT1-MMP składa się z 559 reszt aminokwasowych o obliczonym Mr wynoszącym 63516 [Sato i in., 1994; Will i Hinzmann, 1995]. W MT1-MMP wyróżnia się następujące domeny i regiony sekwencji: domena pro (Ser1-Arg88), domena katalityczna (Tyr89-Gly261), połączenie między domeną katalityczną a domeną hemopeksyny (Gly262-Gly292), domena podobna do hemopeksyny (Pro293-Cys485) i sekwencja C-końcowa (Pro486-Val559) z segmentem transmembranowym. Rozpuszczalna forma MT1-MMP bez segmentu transmembranowego została znaleziona w pożywce hodowlanej linii komórkowej raka piersi [Imai i in., 1996].
MT1-MMP ulega ekspresji w dorosłych płucach, łożysku, nerkach, jajnikach, jelitach, prostacie i śledzionie [Will & Hinzmann, 1995]. Zwiększone ilości enzymu występują w tkankach nowotworowych, takich jak rak płuc [Butler i in., 1998], rak żołądka [Nomura i in., 1995], rak piersi, głowy i szyi [Okada i in., 1995].
MT1-MMP jest aktywowany przez usunięcie jego prodomeny. Reakcja ta jest katalizowana przez furynę, proteazę serynową typu subtilizyny, która rozpoznaje motyw czterech zasadowych reszt aminokwasowych zlokalizowanych pomiędzy pro-domeną a domeną katalityczną [Pei & Weiss, 1996].
MT1-MMP aktywuje progelatynazę A [Sato et al., Strongin et al., 1995; Will et al., 1996] i prokolagenazę-3 [Knauper et al., 1996] poprzez proteolityczne rozszczepienie ich domen. Zdolność MT1-MMP do aktywacji innych metaloproteinaz macierzy zapewnia potencjał do zwiększonej proteolizy okołokomórkowej w procesach fizjologicznych i patologicznych. W szczególności uważa się, że aktywacja progelatynazy A przez MT1-MMP przyczynia się do lokalnej degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej podczas migracji i proliferacji komórek. MT1-MMP hydrolizuje również kolageny fibrylarne I, II i III do charakterystycznych fragmentów ¾ i ¼ [D′Ortho i in., 1997; Ohuci i in..., 1997] i rozszczepia szereg innych białek ECM, w tym fibronektynę, witronektynę, lamininę-1 i proteoglikan siarczanu dermatanu [D′Ortho et al., 1997; Pei & Weiss, 1996; Ohuci et al., 1997]. Aktywność MT1-MMP jest słabo hamowana przez TIMP-1, ale skutecznie hamowana przez TIMP-2 i TIMP-3 [Will i in., 1996].
MT1-MMP ulega ekspresji w dorosłych płucach, łożysku, nerkach, jajnikach, jelitach, prostacie i śledzionie [Will & Hinzmann, 1995]. Zwiększone ilości enzymu występują w tkankach nowotworowych, takich jak rak płuc [Butler i in., 1998], rak żołądka [Nomura i in., 1995], rak piersi, głowy i szyi [Okada i in., 1995].
MT1-MMP jest aktywowany przez usunięcie jego prodomeny. Reakcja ta jest katalizowana przez furynę, proteazę serynową typu subtilizyny, która rozpoznaje motyw czterech zasadowych reszt aminokwasowych zlokalizowanych pomiędzy pro-domeną a domeną katalityczną [Pei & Weiss, 1996].
MT1-MMP aktywuje progelatynazę A [Sato et al., Strongin et al., 1995; Will et al., 1996] i prokolagenazę-3 [Knauper et al., 1996] poprzez proteolityczne rozszczepienie ich domen. Zdolność MT1-MMP do aktywacji innych metaloproteinaz macierzy zapewnia potencjał do zwiększonej proteolizy okołokomórkowej w procesach fizjologicznych i patologicznych. W szczególności uważa się, że aktywacja progelatynazy A przez MT1-MMP przyczynia się do lokalnej degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej podczas migracji i proliferacji komórek. MT1-MMP hydrolizuje również kolageny fibrylarne I, II i III do charakterystycznych fragmentów ¾ i ¼ [D′Ortho i in., 1997; Ohuci i in..., 1997] i rozszczepia szereg innych białek ECM, w tym fibronektynę, witronektynę, lamininę-1 i proteoglikan siarczanu dermatanu [D′Ortho et al., 1997; Pei & Weiss, 1996; Ohuci et al., 1997]. Aktywność MT1-MMP jest słabo hamowana przez TIMP-1, ale skutecznie hamowana przez TIMP-2 i TIMP-3 [Will i in., 1996].
Application
Przydatny jako standard antygenu w testach immunologicznych. Proenzym może być aktywowany śladowymi ilościami domeny katalitycznej MT1-MMP (D′Ortho i in., 1997; Butler i in., 1998).
Physical form
Dostarczany jako płyn w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych porcjach. Enzym może być przechowywany w temperaturze -20°C przez kilka tygodni. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania
Analysis Note
Pojawia się jako dominujące pasmo przy 58 kDa w SDS-PAGE
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone 113-5B7, Chemicon®, from mouse | description clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse | description clone 114-6G6, Chemicon®, from mouse |
| Gene Information human ... MMP14(4323) | Gene Information human ... MMP14(4323) | Gene Information human ... MMP14(4323) | Gene Information human ... MMP14(4323) |
| biological source human | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| form liquid | form - | form - | form - |
| concentration 0.2 μg/μL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?