Przejdź do
CC115
Tenascyna z kurczaka
from embryonic chicken brains, liquid, 0.755 mg/mL, suitable for cell culture
Synonim(y):
Cytotactin, Tenascin-C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
chicken
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.755 mg/mL
Mol wt:
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
2990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tenascyna z kurczaka,
biological source
chicken
Quality Segment
form
liquid
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.755 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... CNTN5(395317)
General description
Tenascyna jest dużą glikoproteiną, która tworzy heksamery połączone disiarczkiem. Składa się z powtarzających się domen strukturalnych, w tym powtórzeń podobnych do EGF, powtórzeń fibronektyny typu III i regionu homologicznego do fibrynogenu. Warianty rozszczepienia tenascyny różnią się liczbą powtórzeń fibronektyny typu III. Tenascyna ulega ekspresji w charakterystycznych wzorcach przestrzennych i czasowych w większości tkanek embrionalnych w miejscach przebudowy tkanek i migracji komórek. Ekspresja tenascyny w dorosłych tkankach jest niewielka, z wyjątkiem miejsc przebudowy tkanek i migracji komórek, takich jak otaczające guzy, gojące się rany oraz rozgałęzione lub uszkodzone naczynia krwionośne. Tenascyna wiąże się z kilkoma receptorami na powierzchni komórek i pośredniczy w adhezji komórka-podłoże. Niemniej jednak tenascyna jest często określana jako cząsteczka antyadhezyjna, ponieważ w przypadku różnych typów komórek obecność tenascyny hamuje adhezję do innych obecnych białek ECM. Efekt ten występuje, ponieważ wiązanie tenascyny z pewnymi receptorami hamuje rozprzestrzenianie się komórek, a tym samym blokuje stabilizację adhezji, która wynika z testów wstępnych komórek in vitro.
Physical form
Dostarczany jako płyn w PBS, niezawierający konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Unikać wielokrotnego zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Izolowany z embrionalnych mózgów kurcząt metodami chromatograficznymi. Zawiera trzy charakterystyczne łańcuchy polipeptydowe (220, 200 i 190 kDa), które migrują na żelach SDS jako multimer o wysokiej masie cząsteczkowej w warunkach nieredukujących.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200782T3413CC065
description
-
description
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
description
clone MTn-12, ascites fluid
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, flow cytometry: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, western blot: suitable, indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed, frozen tissue sections of mouse intestine, indirect ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
human
concentration
0.755 mg/mL
concentration
~1.0 mg/mL
concentration
-
concentration
0.1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
280—300 kDa
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenascyna z kurczaka
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)