Przejdź do
CC12
Anty-Cyklina D1 (Ab-3) mysie mAb (DCS-6)
liquid, clone DCS-6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Bcl-1, Anty-PRAD-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
DCS-6, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DCS-6, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections
Immunoblotting (1 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation
Neutralization Studies
Paraffin Sections (5 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS/1. Rozpoznaje białko cykliny D1.
Rozpoznaje cyklinę D1 w komórkach MCF-7 i A431. Nie reaguje z cyklinami D2 i D3.
To mysie mAb anty-Cyclin D1 (Ab-3) (DCS-6) zostało zatwierdzone do stosowania w FC, skrawkach mrożonych, immunoblottingu, IF, IP, badaniach neutralizacji, skrawkach parafinowych do wykrywania cykliny D1 (Ab-3).
Immunogen
Człowiek
rekombinowana ludzka cyklina D1
Application
Cytometria przepływowa (5 µg/ml; nr kat. CC12, CC12F)
Zamrożone skrawki (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunofluorescencja (5 µg/ml; nr kat. CC12, CC12F)
Immunoprecypitacja (patrz odniesienia do aplikacji)
Badania neutralizacji (patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola negatywna
trp E (Ab-1)
Kontrola pozytywna
Komórki MCF7 lub A431 lub tkanka raka piersi
Other Notes
Inaba, T., et al. 1992. Genomics13, 565.
Jiang, W., et al. 1992. Cancer Res.2, 2980.
Pines, J. 1992. Cell Growth Differ.2, 305.
Xiong, Y., et al. 1992. Genomics13, 575.
Xiong, Y., et al. 1992. Cell71, 504.
Motokura, T., et al. 1991. Nature350, 512.
Solomon, M.J., et al. 1990. Cell63, 1013.
Draetta, G., and Beach, D. 1988. Cell54, 17.
Nie reaguje z cyklinami D2 lub D3. Barwienie skrawków parafinowych można również wykryć po wstępnej obróbce pepsyną lub trypsyną; lekkie barwienie zostanie wykryte bez obróbki wstępnej. Nie należy mikrofalować skrawków, ponieważ może to zniszczyć barwienie. Do immunofluorescencji i cytometrii przepływowej zalecamy stosowanie koniugatu FITC (nr kat. CC12F). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)