Przejdź do
CC164
Substrat lamininy ECMatrix-111 E8
Synonim(y):
iMatrix-111
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
350 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
1050 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of 1050 μg
manufacturer/tradename
Millipore
Beta value
1) 6 X 175 µg ECMatrix-111 E8 Laminin Substrate (0.5 mg/mL in PBS). Expressed in CHO-S cells.
shipped in
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
Laminina-111 (ECMatrix-111) jest białkiem typu znanego jako izoformy lamininy. Była to jedna z pierwszych odkrytych izoform lamininy. "111" identyfikuje skład łańcucha izoformy α1β1γ1. Białko to odgrywa ważną rolę w rozwoju embrionalnym. Wstrzyknięcia tej substancji są stosowane w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne'a, a jej działanie komórkowe może potencjalnie stać się przedmiotem badań w badaniach nad rakiem. Laminina 111 wspomaga przeżycie, proliferację i różnicowanie wielu różnych typów komórek in vitro. Jednak jej dystrybucja po urodzeniu jest ograniczona tylko do kilku tkanek, takich jak mózg i nerki. Wiele z hodowanych typów komórek nie napotkałoby tego białka naturalnie in vivo, dlatego zaleca się dopasowanie określonego typu komórki do lamininy naturalnie wyrażanej przez tę komórkę, poprawiając hodowlę komórkową. Podczas rozwoju, błona Riecherta wspierająca pozazarodkowe trofoblasty wyraża lamininę 111. Błona Reicherta jest niezbędna do różnicowania epiblastu, co jest niezbędne do tworzenia trzech embrionalnych warstw zarodkowych przez pluripotencjalne komórki w wewnętrznej masie komórkowej.U dorosłych ekspresja łańcucha α1 lamininy jest stosunkowo ograniczona i występuje tylko w niektórych nabłonkowych błonach podstawnych, a przede wszystkim w tkankach takich jak oko, wątroba i nerki, podczas gdy prawie wcale nie ulega ekspresji w tkankach śródbłonka, tłuszczowych, nerwowych lub mięśniowych (Ekblom, 2003; Virtanen, 2000). Oprócz indukowania różnych kaskad sygnalizacji komórkowej, laminina 111 jest znana z tego, że współsygnalizuje z różnymi czynnikami wzrostu w sposób zależny od typu komórki. Może to być wyjaśnieniem głównych efektów biologicznych, jakie laminina 111 wywiera na szeroki wybór typów komórek. Referencje 1. K Takayama, et al. Generation of Safe and Therapeutically Effective Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Hepatocyte-Like Cells for Regenerative Medicine. Hepatology Communications. 2017 Oct 12;1(10):1058-1069.
Application
  • Czystość (SDS-Page): <gt/> 95%
  • Test na endotoksyny: < 750 EU/mg
  • Test na mykoplazmę: Negatywny
  • Test sterylności: Negatywny
  • Test wiązania integryny (kDa): < 10 nM
Features and Benefits
Niezawierająca ksenonów powłoka ECM lamininy-111 dla wielu typów komórek, w tym różnicowania wątroby, nerek i neuronów.
Preparation Note
ECMatrix-111 E8 Laminin Substrates należy przechowywać w temperaturze 2-8°C. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania i chronić przed światłem.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC165CLS354239MABT39
description
-
description
-
description
from mouse, pack of 1 mg
description
clone 4B12, from mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
2-8°C
shipped in
2-8°C
shipped in
-
shipped in
wet ice
packaging
vial of 1050 μg
packaging
vial of 1050 μg
packaging
pack of 1 mg
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Corning 354239
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)