Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
Hodowla komórek 3D, w tym biodrukowanie, pozwala na tworzenie bardziej fizjologicznych modeli komórkowych, umożliwiając komórkom jednoczesną interakcję z integrynami na wszystkich powierzchniach komórkowych, co skutkuje aktywacją określonych szlaków sygnałowych, które nie są aktywowane w tradycyjnych metodach hodowli komórek 2D. Hydrożele to polimery spęcznione wodą, które umożliwiają hodowlę komórek w trzech wymiarach i mogą mieć głęboki wpływ na rozwój, różnicowanie, migrację i funkcjonowanie komórek. Nowe obszary inżynierii tkankowej, takie jak biodruk 3D, wykorzystują fotosieciowane UV metakrylowe biomateriały hydrożelowe (PEGMA, GelMA, HAMA i ColMA itp.) do enkapsulacji komórek w celu wytworzenia nadających się do druku biotuszów. Zestaw PhotoGel-RUT, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC325: CC325-1, CC325-2) oparty jest na oczyszczonym metakrylanie żelatyny wieprzowej (GelMA), który po fotosieciowaniu zapewnia natywne środowisko 3D dla komórek. Żelatyna pochodząca ze zdenaturowanego kolagenu zachowuje wiele naturalnych motywów wiążących komórki, takich jak RGD i miejsca MMP. Oprócz metakrylanu żelatyny wieprzowej, zestaw zawiera fotoinicjator ruten/nadsiarczan sodu, aby użytkownicy mogli łatwo dostroić swoje eksperymenty fotosieciowania (tj. zmieniając sztywność hydrożelu lub szybkość żelowania). Metakrylan żelatyny jest produkowany ze świńskiej żelatyny typu A, 300 bloom. Makromery żelatyny zawierające pierwszorzędowe grupy aminowe poddano reakcji z bezwodnikiem metakrylowym (MA) w celu dodania grup metakrylanowych. Metakrylan żelatyny osiąga stopień podstawienia >70% dla maksymalnego usieciowania i zakresu sztywności. PhotoGel jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced BioMatrix, Inc.
Application
Fotosieciowanie jest inicjowane przy użyciu źródła światła o długości fali 400-450 nm.
Packaging
1 Zestaw
Analysis Note
Appearance: Lyophilized powderGelatin Content: ≥ 1 gramSterility (USP modified): No GrowthpH: 6.0-8.0Grafting Efficiency: ≥ 75%Cell Compatibility: >70% Cell Viability
Other Notes
CC325-2 (Store at -20°C): Methacrylated Gelatin, 2 X 500 mg (CS226451).
Note: The complete PhotoGel-RUT, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC325) consists of CC325-1 and CC325-2 sold seperately.
Note: The complete PhotoGel-RUT, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC325) consists of CC325-1 and CC325-2 sold seperately.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PhotoGel-RUT, zestaw hydrożelu z metakrylowanej żelatyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?