Przejdź do
CC4075
Human Plasminogen activator inhibitor-1
liquid, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for activity assay
Synonim(y):
PAI 1, SERPINE1, PAI1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzki inhibitor aktywatora plazminogenu-1, rekombinowany,
biological source
human
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
<1 EU/μg endotoxin
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Inhibitor aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1) należy do nadrodziny inhibitorów proteaz serynowych (serpin) i jest centralnym białkiem regulatorowym w układzie krzepnięcia krwi. PAI-1 jest unikalny wśród serpin, wykazując różne aktywne i nieaktywne (utajone) konformacje in vivo. Ludzki PAI-1 jest jednołańcuchową glikoproteiną o masie cząsteczkowej 43 kDa. Inhibitor ten działa jako "przynęta" dla tkankowych i urokinazowych aktywatorów plazminogenu (tPA i uPA) oraz białka C. Jego szybka interakcja z tPA może funkcjonować jako główny punkt kontrolny w regulacji fibrynolizy. Uważa się, że wysoce ruchliwa pętla reaktywnego centrum (RCL) odpowiada zarówno za szybkie hamowanie aktywatorów plazminogenu, jak i szybkie i spontaniczne przejście niestabilnej, aktywnej formy PAI-1 do stabilnej, nieaktywnej konformacji (t1/2 w 37oC, 2 godziny). Nieaktywna forma może być częściowo reaktywowana przez denaturanty, takie jak mocznik, chlorowodorek guanidyny lub SDS. Wysokie stężenia PAI-1 są związane z chorobą zakrzepowo-zatorową u ludzi. Aktywność PAI-1 może ograniczać zakres przerzutów nowotworowych, ponieważ aktywność uPA jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozpuszczania macierzy guza i błony podstawnej.
Sekwencja odpowiadająca aminokwasom od 24 do 402 ludzkiego PAI-1 (forma dojrzała) znakowana 6xHis na końcu karboksylowym została wyrażona w E. Coli.
Application
Aby w pełni aktywować utajony PAI-1, PAI-1 musi być inkubowany w buforze aktywacyjnym (2X bufor aktywacyjny: 8 M Guanidine HCl, 40 mM Sodium Acetate, pH 5,6, 400 mM NaCl, 0,2% Tween 20) przez 15 do 30 minut (Sancho, 1994).Rekombinowany PAI-1 jest zdolny do wiązania się z uPA, w wyniku czego powstaje kompleks stabilny w SDS.
Physical form
Płyn. W 150 mM Na2HPO4, pH 6,6, 500 mM NaCl, 2 mM Glutationu i 0,01% Tween-80.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -80ºC. Rozmrozić na lodzie i zamrozić podwielokrotności w temperaturze -80ºC w celu dłuższego przechowywania. Ten produkt jest stabilny przez co najmniej 2 lata w stanie, w jakim został dostarczony. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Aktywność swoista: W teście aktywności uPA rekombinowany PAI-1 zawiera mieszaninę aktywnych i utajonych form, z >45% aktywnej formy
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528205528208A8111
description
-
description
The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P05121
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05121
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)