CFIF01205
Kit: Milli-Q® Ion-Free Ultrapure Cartridge
For use with Milli-Q® Bowl systems
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPowiązane kategorie
Opis ogólny
The Ultrapure Cartridge Kit is an all-purpose water purification consumable designed to remove trace organic and inorganic contaminants from RiOs™, Elix® or distilled feed water.
Zastosowanie
Removes ionized impurities from RiOs™, Elix® or distilled feed water to produce high-quality ultrapure water.
Inne uwagi
Sposób użycia:
- Zatrzymywanie organizmów: Mikroorganizmy
- Sposób działania: Filtrowanie
- Zastosowanie: Ogólna analiza laboratoryjna
- Przeznaczenie: Oczyszczanie wody
- Instrukcja obsługi: Ten element zapewnia wodę przefiltrowaną przez membrany klasy sterylizacyjnej 0,22 μm. Zapoznaj się z sekcją "Korzystanie z systemu" w instrukcji obsługi urządzenia (dostępnej na kluczu USB w pudełku z systemem).
- Oświadczenie dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
- Oświadczenie dotyczące utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Informacje prawne
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany