Przejdź do
CP01
Mysz anty-Aktyna (Ab-1) mAb (JLA20)
liquid, clone JLA20, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
JLA20, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
218
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
JLA20, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative (actin antibody only, CP01-100UL)
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:5000-1:20000)
Immunofluorescence (1:10000,
Recomended dilution for secondary antibody (0.05 µg/mL, 1:2000 dilution))
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
General description
Anty-Aktyna (Ab-1), mysia monoklonalna, klon JLA20, rozpoznaje izoformy α-, β- i γ aktyny o masie około 42 kDa. Jest zatwierdzony do Western blot i immunofluorescencji.
Mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS-1 dostarczanymi w postaci wodobrzusza. Rozpoznaje izoformy α, β i γ aktyny o masie ~42 kDa. Dostarczany z kozią anty-mysią IgM sprzężoną z peroksydazą chrzanową.
Rozpoznaje izoformy α-, β- i γ aktyny o masie ~42 kDa. Przydatne jako pozytywne przeciwciało kontrolne
  • . Symbol genu docelowego przeciwciała: ACTA1, ACTB1, ACTG1
  • Synonim celu: AA959943, ACTA, Acta-2, Acts, Actsk-1, ALPHA SKELETAL ACTIN, ALPHA1 ACTIN, ASMA, CFTD, CFTD1, CFTDM, Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, SKA, SKELETAL ALPHA-ACTIN, SKELETAL MUSCLE ACTINEntrez
  • Gene Name: actin, alpha 1, skeletal muscle
  • Hu Entrez ID: 58, 71 (Related Antibodies: CP64)</li><li>Mu Entrez ID: 11459 ;-; 11465</li><li>Rat Entrez ID: 29437 ;-; 287876</li>.
  • Immunogen
    Kurczak
    białka cytoszkieletu kurczaka
    Application
    Immunoblotting (1:5000-1:20000)
    Immunofluorescencja (1:10000, patrz odniesienia do aplikacji)
    Zalecane rozcieńczenie dla przeciwciała drugorzędowego (0,05 µg/ml, rozcieńczenie 1:2000)
    Physical form
    100 µl wodobrzusza rozcieńczonego w 5 mM buforze fosforanu sodu, pH 7,5 i 5 µg anty-mysiej IgM, koniugat HRP dostarczany w stężeniu 100 µg/ml w 0,05 M fosforanie sodu, 50% glicerolu.
    Preparation Note
    Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić wodobrzusze i zamrozić (-20°C).
    Analysis Note
    Kontrola pozytywna
    Wszystkie zwierzęce linie komórkowe
    Other Notes
    Aktyna występuje we wszystkich komórkach zwierzęcych. Monomery aktyny mają masę cząsteczkową ~42 kDa. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć koniugatu anty-mysiej IgM HRP dostarczonego z przeciwciałem anty-aktynowym. Przydatne do normalizacji obciążenia białkami. Przeciwciała powinny być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
    Lin, J.J. et al. 1984 w Monoclonal antibodies and functional cell lines. Plenum Publishing Corp.
    Lin, J.J. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
    Lin, J.J. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci.78, 2335.
    Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
    Goldman, R., et al. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    A5316SAB5600204MABT219
    description
    liquid, clone JLA20, Calbiochem®
    description
    clone AC-74, ascites fluid
    description
    recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM112, purified immunoglobulin
    description
    clone JLA20, from mouse
    biological source
    mouse
    biological source
    mouse
    biological source
    -
    biological source
    mouse
    Gene Information
    human ... ACTB(60)
    Gene Information
    human ... ACTB(60)
    mouse ... Actb(11461)
    rat ... Actb(81822)
    Gene Information
    human ... ACTB(60)
    Gene Information
    human ... ACTA1(58)
    clone
    JLA20, monoclonal
    clone
    AC-74, monoclonal
    clone
    RM112, monoclonal, recombinant monoclonal
    clone
    JLA20, monoclonal
    antibody form
    ascites fluid
    antibody form
    ascites fluid
    antibody form
    purified immunoglobulin
    antibody form
    purified immunoglobulin
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    -
    Quality Level
    100
    Quality Level
    200
    Quality Level
    -
    Quality Level
    100
    Still not finding the right product?
    Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    Co się dzieje?
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)