Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
AS02, monoclonal
Species reactivity:
human, monkey
Application:
—
Citations:
8
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AS02, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, monkey
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF22(27006)
General description
Antygen fibroblastów, mysi monoklonalny, klon AS02, wykrywa antygen CD90/Thy-1 ~30-31 kDa w ludzkich fibroblastach (warunki nieredukujące). Jest zatwierdzony dla FC, WB, IF, IP i IHC (zamrożone skrawki).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka X63-Ag.8.653. Rozpoznaje antygen fibroblastów ~30-31 kDa (CD90/Thy-1) w warunkach nieredukujących.
Rozpoznaje antygen CD90/Thy-1 o masie ~30-31 kDa w ludzkich fibroblastach w warunkach nieredukujących.
Immunogen
Człowiek
ludzkie fibroblasty
Application
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Zamrożone skrawki (10 µg/ml, utrwalanie acetonem)
Immunoblotting (10 µg/ml, tylko nieredukujący)
Immunofluorescencja (10 µg/ml)
Immunoprecypitacja (2-10 µg/ml)
Zamrożone skrawki (10 µg/ml, utrwalanie acetonem)
Immunoblotting (10 µg/ml, tylko nieredukujący)
Immunofluorescencja (10 µg/ml)
Immunoprecypitacja (2-10 µg/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 6% BSA.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Dowolna linia komórkowa fibroblastów lub tkanka skórna
Dowolna linia komórkowa fibroblastów lub tkanka skórna
Other Notes
Przeciwciało to zostało użyte z kulkami magnetycznymi do usuwania fibroblastów z mieszanych hodowli. Nadaje się również do badań cytometrii przepływowej (patrz odniesienia do aplikacji). Należy pamiętać, że w zdrowej tkance (skóra, łożysko, wątroba, serce) przeciwciało to nie reaguje z komórkami śródbłonka. Jednak komórki śródbłonka aktywowane przez PMA, TNFα lub IFNγ mogą być wykrywane przez to przeciwciało, co sugeruje, że aktywowane komórki śródbłonka mogą wyrażać CD90 i że CD90 może być markerem aktywacji ludzkich komórek śródbłonka. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Saalbach, A., et al. 1996 J. Invest. Dermatol.106, 1314.
Janin, A., et al. 1990. Clin. Exp. Rheum.8, 237.
Kay, M., et al. 1989. J. Invest. Dermatol.92, 168.
Esterre, P.H., et al. 1984 Cell Mol. Biol.38, 297.
Hoyhtya, M., et al. 1984 Eur. J. Biochem141, 477.
Janin, A., et al. 1990. Clin. Exp. Rheum.8, 237.
Kay, M., et al. 1989. J. Invest. Dermatol.92, 168.
Esterre, P.H., et al. 1984 Cell Mol. Biol.38, 297.
Hoyhtya, M., et al. 1984 Eur. J. Biochem141, 477.
Legal Information
Wyprodukowany przez Dianova, GmbH, Niemcy.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?