Merck
CR03F1P06
Filtr kasetowy Polygard-CR 10 cali. 3,0 µm Kod F Rozszerzony
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Pozwól nam pomóc
Materiały
polypropylene
silicone seal
opis
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterylność
(Do not autoclave)
Właściwości
hydrophilic
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
wielkość porów
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Komentarz do analizy
Spełnia wymagania testu USP na zawartość substancji utleniających po przepłukaniu wodą o objętości ≥5 l.
≤50 mg po 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie