Przejdź do
CRK153V06
Filtr kasetowy Polygard-CR 30 in. 0,1 µm Kod 5 Fluoroelastomer
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
material
polypropylene , seal (Fluorocarbon rubber)
description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterility
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm
cartridge code
Code 5 (2-222 O-rings and spear)
Analysis Note
Spełnia wymagania testu USP na zawartość substancji utleniających po przepłukaniu wodą o objętości ≥15 l.
≤50 mg po 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)