Przejdź do
DP01
Antygen anty-SV40 T (Ab-1) mysie mAb (PAb419)
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(SV40 infected cells)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
2130,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(SV40 infected cells)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells . Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen and the ~20.5 kDa SV40 small T antigen.
Immunogen
the N-terminal domain of SV40 large and small T-antigen
Application
Immunoblotting Immunofluorescence (1-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DP02MABF121OP07
description
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) Mouse mAb (PAb419) is validated for use in Immunoblotting
description
liquid, clone PAb416, Calbiochem®
description
clone PAb416, from mouse
description
liquid, clone 327, Calbiochem®
species reactivity
(SV40 infected cells)
species reactivity
SV40-infected cells
species reactivity
SV40-infected cells
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)