Przejdź do
DP02A
Antygen anty-SV40 T (Ab-2) mysie mAb (PAb416) koniugat agarozowy
slurry (Liquid), clone PAb416, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
PAb416, monoclonal
Species reactivity:
SV40-infected cells
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb416, monoclonal
form
slurry (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
SV40-infected cells
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoprecipitation (15 µL suspension/sample)
Affinity Purification )
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS-1 (patrz odniesienia do aplikacji). Dostarczane jako koniugat z agarozą. Rozpoznaje antygen ~94 kDa SV40 large T.
Rozpoznaje antygen ~94 kDa SV40 large T w komórkach SV80 i SV-T2. Nr kat. Nr kat. DP02A jest związany z agarozą do immunoprecypitacji i oczyszczania.
Ten mysi mAb (PAb416) koniugatu agarozowego anty-SV40 T Antygen (Ab-2) jest zatwierdzony do stosowania w immunoprecypitacji, oczyszczaniu powinowactwa w celu wykrywania antygenu SV40 T (Ab-2).
Immunogen
Epitop: W obrębie aminokwasów 83-128
oczyszczony duży antygen T SV40
Application
Immunoprecypitacja (15 µl zawiesiny/próbka)
Oczyszczanie metodą powinowactwa (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
50% zawiesiny w PBS.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki SV80 lub SV-T2
Other Notes
DeCaprio, J.A., et al. 1988. Cell54, 275.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Mitchell, P.J., et al. 1987. Cell50, 847.
Dixon, R.A.F. and Nathans, D., 1985. J. Virol.53, 1001.
Simanis, V. and Lane, D.P., 1985. Virol.144, 88.
Mann, R.S. i Carroll, R.B. 1984. Virology138, 379
Sarnow, P., et al. 1982. Cell28, 387.
Crawford, L.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 41.
Lane, D.P. and Crawford, L.V. 1979. Nature278, 261.
Carroll, R.B., et al. 1974. Proc. Natl. Acad. Sci. USA71, 3754.
Tooze, J.1973. Cold Spring Harbor, New York.
Tegtmeyer, P. 1972. J. Virol.10,
Nadaje się do oczyszczania metodą powinowactwa i immunoprecypitacji. Ilość zawiesiny wymagana do oczyszczenia zależy od rodzaju próbki.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)