Przejdź do
DR1001
Anty-8-hydroksyguanozyna kozia pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-8-OHG, Anty-8-okso-G
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
2
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:250,000)
Paraffin Sections (1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Kozie przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje 8-hydroksydeoksy-guanozynę.
Rozpoznaje 8-hydroksydeoksyguanozynę w tkance mózgowej w chorobie Alzheimera.
To kozie przeciwciało poliklonalne anty-8-hydroksyguanozyny wykrywa 8-hydroksydeoksyguanozynę w tkance mózgowej w chorobie Alzheimera. Zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i skrawkach parafinowych.
Immunogen
8-hydroksyguanozyna
Application
ELISA (≥1:250 000)
Skrawki parafinowe (≥1:200, zalecana obróbka wstępna proteinazą K; patrz legenda rysunku, patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Tkanka mózgowa z chorobą Alzheimera
Other Notes
Abe, T., et al. 2003. Neurosci. Lett.336, 105.
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
Nie reaguje krzyżowo z innymi naturalnie występującymi nukleotydami. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)