Przejdź do
DR1015
Anty-RENT1 Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-HUPF1, Anty-NORF1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000-1:2500))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UPF1(5976)
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko RENT1 o masie ~140 kDa.
Rozpoznaje białko RENT1 o masie ~140 kDa w komórkach HeLa.
Ten anty-RENT1 Goat pAb został zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu do wykrywania RENT1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom na C-końcu ludzkiego RENT1
Application
Immunoblotting (1:1000-1:2500)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W buforze fosforanowo-cytrynianowym Tris, pH 7,0-8,0.
Other Notes
Mendell, J.T., et al. 2002. Science298, 419.
Medghalachi, S.M., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 99.
Może wykrywać dodatkowe pasmo przy ~80 kDa. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5702998HPA019587HPA020857
description
liquid, Calbiochem®
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
clone
polyclonal
clone
5D5C4, monoclonal
clone
-
clone
-
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)