Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
1860,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100L used with 3D bag assembly | description 100L Standard PureFlex™ Drum Assembly | description 50L Standard PureFlex™ Drum Assembly | description 200L Standard PureFlex™ Drum Assembly |
| parameter 100 L sample volume | parameter 100 L sample volume | parameter 50 L sample volume | parameter 200 L sample volume |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| diam. 43.70 cm (17.20 in.) | diam. - | diam. - | diam. - |
| weight 4.99 kg (11 lb) | weight - | weight - | weight - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mobius® Polyethylene Drum
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?