Przejdź do
ECM201
Test migracji komórek śródbłonka QCM 3 µm - fibronektyna, fluorometryczny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
3800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
vertebrates
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric, fluorometric
Application
Millipore QCM 3 μm Endothelial Cell Migration Assay - Fibronectin, Fluorometric jest idealny do badania migracji komórek śródbłonka w odpowiedzi na bodziec angiogenny. Ilościowy charakter tego testu jest szczególnie przydatny do badań przesiewowych środków farmakologicznych na dużą skalę. Komory kontrolne pokryte BSA zapewniają odpowiednią kontrolę migracji. Wielkość porów 3 μm w tym teście jest optymalna dla komórek śródbłonka, takich jak HUVEC, ale niewystarczająca dla migracji fibroblastów. Test Millipore QCM 3 μm Endothelial Cell Migration Assay - Fibronectin, Fluorometric jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego; nie do zastosowań diagnostycznych.
Każdy zestaw zawiera materiały wystarczające do oceny 12 próbek.
Packaging
Wystarcza na 12 testów
Preparation Note
  • Składniki zestawu ECM201-1 należy przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C do daty ważności podanej na etykietach. NIE ZAMRAŻAĆ. - Dołączona do zestawu butelka Accutase® o pojemności 100 ml powinna być przechowywana w temperaturze -20°C.
Other Notes
1. Fibronectin Test Plate: One 24-well culture plate, containing 12 human FN-coated Boyden chambers, sufficient for the evaluation of 12 test samples. 2. BSA Control Plate: One 24-well culture plate, containing 12 BSA-coated Boyden chambers, sufficient for the evaluation of 12 controls. 3. 4X Cell Lysis Buffer - One 16 mL bottle 4. CyQuant GR™ Dye: One vial 75 μL 5. 24-Well Cell Culture Tray 6. 96-Well Stain Quantitation Plate 7. Forceps: 1 pair 8. Accutase® (cell detachment solution): One 100 mL bottle
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM200ECM580ECM210
description
-
description
-
description
The QCM Haptotaxis Cell Migration Assay, 24-well plate -Fibronectin, Colorimetric is ideal for the study of epithelial & fibroblast cell haptotaxis.
description
This QCM Endothelial Cell Invasion Assay provides an in vitro model to quickly screen factors that can regulate endothelial invasion. The assay is performed in an invasion chamber using a basement membrane protein coated on the porous insert.
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell migration: suitable
technique(s)
cell migration: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell invasion: suitable, cell based assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
fluorometric, colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)