Przejdź do
ECM430
Zestaw do blokowania i IHC integryny α
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Technique(s):
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Storage temp.:
-10 to -25°C
Shipped in:
dry ice
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Zestawy Chemicon Investigator do badań nad integrynami są opłacalnym źródłem odczynników dla wszystkich badaczy zaangażowanych w tę rozwijającą się dziedzinę badań. Zestaw Chemicon Alpha Integrin Blocking and Immunohistochemistry Investigator Kit jest przeznaczony do badań nad aktywnością funkcjonalną i lokalizacją komórkową ludzkich podjednostek integryn alfa.
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw Alpha Integrin Blocking and Immunohistochemistry Investigator Kit do badań podjednostek integryn alfa. Wszystkie odczynniki zestawu są również dostępne w większych rozmiarach. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
Application
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Physical form
Chemicon's Alpha Integrin Blocking and Immunohistochemistry Kit jest idealny do funkcjonalnego blokowania i immunohistochemicznego wykrywania podjednostek integryny alfa. Zestaw zawiera po 20 μg monoklonali do alfa1, alfa2, alfa3, alfa4, alfa5, alfa6 i alfaV.
Preparation Note
Przechowywać przeciwciała w temperaturze -20°C.
Ważna uwaga: Ze względu na niewielką objętość zawartą w zestawie, zalecamy delikatne uderzenie fiolki o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej przed otwarciem w celu usunięcia płynu uwięzionego w zakrętce pojemnika podczas transportu.
Other Notes
alpha1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1973Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1950Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1952Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha4 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB16983Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha5 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB 1956Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha6 Rat Monoclonal Antibody (Part No. MAB1378-20) - 1 tube, 20 μg.
alphaV Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1953Z-20) - 1 tube, 20 μg.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)