Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
species reactivity
human
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw b1 Integrin Partners Investigator Kit do wstępnych badań interakcji podjednostki b1. Wszystkie odczynniki zestawu są również dostępne w większych rozmiarach. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
.
Application
Cell Structure
Integrins
Physical form
Other Notes
alpha1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1973Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1950Z-20)- 1 tube, 20 μg.
alpha3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1952Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha4 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB16983Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha5 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB 1956Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha6 Rat Monoclonal Antibody (Part No. MAB1378-20)- 1 tube, 20 μg.
alphaV Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1953Z-20)- 1 tube, 20 μg.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Chemicon®, from rabbit | description serum, Chemicon® | description clone HB1.1, Chemicon®, from mouse |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| NCBI accession no. NM_033667.1, NM_002211.2, NM_133376.1, NM_033668.1, NM_033666.1, NM_033669.1 | NCBI accession no. NM_033667.1, NM_033668.1, NM_133376.1, NM_033669.1, NM_002211.2, NM_033666.1 | NCBI accession no. NM_033666.1, NM_133376.1, NM_033669.1, NM_033668.1, NM_002211.2, NM_033667.1 | NCBI accession no. NM_033669.1, NM_133376.1, NM_033667.1, NM_002211.2, NM_033666.1, NM_033668.1 |
| species reactivity human | species reactivity human, rat, pig, mouse | species reactivity human | species reactivity human, pig |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?