Przejdź do
EF5013
Bufor do rozcieńczania przeciwciał EF5 z Tween 20
EF5 antibody dilution buffer specifically formulated for use with the EF5 Hypoxia Detection Kits and anti-EF5 monoclonal antibodies.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160801
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
form
liquid
General description
EF5 Antibody Dilution Buffer with Tween 20 to wygodny preparat do rozcieńczania przeciwciał anty-EF5 (klon ELK3-51).
Przeznaczony do stosowania z zestawami do wykrywania hipoksji EF5:
- EEF5 Hypoxia Detection Kit, Alexa Fluor™ 488 (nr kat. EF5-30A4)
- Zestaw do wykrywania hipoksji EEF5, cyjanina 3 (nr kat. EF5-30C3)
Application
Bufor do rozcieńczania przeciwciał EF5 opracowany specjalnie do stosowania z zestawami do wykrywania niedotlenienia EF5 i przeciwciałami monoklonalnymi anty-EF5.
Przeciwciała anty-EF5 są zwykle dostarczane w stężeniu 2 mg/ml. Aby uzyskać optymalne barwienie tkanek IHC, przeciwciała anty-EF5 należy rozcieńczyć buforem do rozcieńczania przeciwciał EF5 z Tween 20 do co najmniej 75 ug/ml.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Other Notes
EF5 Antibody Dilution Buffer with Tween 20: 1 bottle containing 10 mL buffer. Store at -20°C.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)