Przejdź do
EF5014
Związek EF5, 150 mg
suitable for cell analysis, selective binder of hypoxic cells
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
application(s)
cell analysis
General description
EF5 jest markerem hipoksji opartym na 2-nitroimidazolu, który selektywnie wiąże niedotlenione komórki.
Istnieje wiele markerów obrazowania, które są ukierunkowane na niedotlenienie i są szeroko stosowane w badaniach. EF5 (2-(2-nitro-1H-imidazol-1-ylo)-N-(2,2,3,3,3-pentafluoropropylo)acetamid) to związek opracowany na Uniwersytecie Pensylwanii przez dr Camerona Kocha i dr Sydney Evans. Po wstrzyknięciu do tkanek zwierzęcych EF5 selektywnie wiąże się z niedotlenionymi komórkami i tworzy addukty. Mysie przeciwciało monoklonalne, klon ELK3-51, które jest bezpośrednio sprzężone z cyjaniną 3 lub Alexa Fluor™ 488, jest następnie wykorzystywane do selektywnego wiązania adduktów EF5.
Zalety wykrywania niedotlenienia EF5:
- EF5 występuje tylko w jednej formie:
Pimidozol, alternatywny marker niedotlenienia, występuje w dwóch formach; z których jedna jest naładowana i bardzo hydrofilowa, a druga lipofilowa. Pimidozol ma zatem bardzo złożoną biodystrybucję. Natomiast EF5 jest lipofilny i nienaładowany, co umożliwia bardzo szybką i równomierną dystrybucję w tkankach.
Odniesienie:
Koch CJ (2002) Pomiar bezwzględnego poziomu tlenu w komórkach i tkankach przy użyciu czujników tlenu i 2-nitroimidazolu EF5. Methods in Enzymology 352: 3-31.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Other Notes
EF5 Compound, CAS 152721-37-4: 1 vial containing 150 mg. Store at -20°C.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)