Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2820,00 zł |
1 pkg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4540,00 zł |
1 unit | Przewidywany termin wysyłki03 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
Quality Segment
material
303 stainless steel nut (Locking nut), polyester ring(s) (safety ring)
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
EG22/380X490-3D0 (1 sztuka w pudełku)
EG22/380X550-3D0 (1 sztuka w pudełku)
Other Notes
- Magazine: Polyphenylene sulfide (PPS)
- Safety ring: Polyester
- Locking tag: Polyamid/stainless steel
- Locking nut: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
- Wetted materials: Stainless steel 316L, EN 1.4435
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description sterile; γ-irradiated | description sterile; γ-irradiated |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable: no | feature autoclavable: no |
| material polyester ring(s) (safety ring), 303 stainless steel nut (Locking nut) | material 303 stainless steel nut (locking nut and tool) | material TPE tubing, silicone septum (platinum-cured), polyester body, 316 stainless steel cannula, PETG bottle (fluid contact layer) | material TPE tubing, PETG bottle, polyethylene bottle, silicone septum (platinum-cured), polyester body (platinum-cured), 316 stainless steel cannula (ASTM®) |
| product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO |
| Quality Level SP2 | Quality Level SP2 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| parameter -80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) | parameter 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C, -80-150 °C temp. range (-112-302 °F) | parameter -80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) | parameter 0.50 bar max. pressure (7.25 psi), -80-50 °C temp. range (-112-122 °F) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?