Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MP5-20F3, monoclonal, MP5-32C11, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA
Citations:
-
4220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
clone
MP5-20F3, monoclonal, MP5-32C11, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
General description
Interleukina 6 (IL-6) jest wielofunkcyjną cytokiną, która odgrywa ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej i zapalnej. Produkowana przez wiele różnych komórek, w tym limfocyty T, monocyty, fibroblasty, komórki śródbłonka i keratynocyty, IL-6 działa poprzez stymulowanie różnicowania komórek B i produkcji przeciwciał, a także indukowanie ekspresji białek ostrej fazy wątroby, regulowanie metabolizmu kości i promowanie różnicowania neuronów. Ponadto IL-6 wydaje się współdziałać z IL-2 w proliferacji limfocytów T oraz z IL-3 w celu promowania proliferacji multipotencjalnych hematopoetycznych komórek progenitorowych. Para mysich przeciwciał IL-6 ELISPOT firmy Millipore zapewnia czułą i wysoce niezawodną metodę wykrywania komórek wydzielających IL-6 na poziomie pojedynczej komórki.
~25 kDa
Application
IL-6 ELISPOT Antibody Pair, Mouse to wysoce specyficzne szczurze przeciwciało monoklonalne, które celuje w IL-6 i zostało przetestowane w teście ELISA.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Zarówno przeciwciała wychwytujące, jak i wykrywające zawarte w tym zestawie reagują z mysią interleukiną -6 (IL-6).
Packaging
Odczynniki wystarczające na pięć 96-dołkowych płytek.
Physical form
500 µg oczyszczonego przeciwciała wychwytującego IL-6 jest buforowane w wolnym od konserwantów roztworze fosforanowym o pH 7,2, a 100 µg oczyszczonego biotynylowanego przeciwciała wykrywającego IL-6 jest buforowane w roztworze fosforanowym o pH 7,2, zawierającym 0,09% azydku sodu. Fosfataza alkaliczna streptawidyny jest dostarczana w buforze Tris, pH 8,0, zawierającym 0,1 M chlorku sodu, 1 mM chlorku magnezu, 0,2% (w/v) BSA, 10% (w/w) glicerolu i 0,1% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do sześciu miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
• Mouse IL-6 Capture Antibody, clone MP5-20F3. Quantity: 500 µg.
• Mouse IL-6 Detection Antibody, clone MP5-32C11. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
• Mouse IL-6 Detection Antibody, clone MP5-32C11. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from rat, clone MP5-20F3, clone MP5-32C11 | description for serum, plasma and cell culture supernatant | description for cell and tissue lysates | description Chemicon®, from mouse |
| clone MP5-32C11, monoclonal, MP5-20F3, monoclonal | clone - | clone - | clone monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| biological source rat | biological source - | biological source - | biological source mouse |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?