Przejdź do
ES-005
EmbryoMax® Filtered Light Mineral Oil
The EmbryoMax Filtered Light Mineral Oil is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Synonim(y):
Light Mineral Oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
213,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
213,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Preparation Note
Store at 2-8°C
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review